Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche für M710 und BMP71
Artikelnummer. p-7250673
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft. x 0,235 in.
50 ft. x 0,335 in.
50 ft. x 0,439 in.
50 ft. x 0,645 in.
50 ft. x 0,851 in.
50 ft. x 1,66 in.
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
16 bis 8 AWG
2 bis 500 MCM
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
8 bis 1 AWG
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,125 in.
0,187 in.
0,25 in.
0,375 in.
0,5 in.
1 in.
Höhe (metrisch):
5,97 mm
8.51 mm
11,15 mm
16.38 mm
21.62 mm
42,16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17848804
Marke: Brady™ 174511
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche (B-342) sind durch die Kombination von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit eine hochwertige und langlebige Kabelkennzeichnungslösung.
  • PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuche (B-342) sind durch die Kombination von Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit eine hochwertige und langlebige Kabelkennzeichnungslösung.
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung.
  • Attraktive Optik; verblasst und verwischt nicht
  • Kältebeständig und flammhemmend mit einer Anwendungstemperatur von -55°C bis 135°C (-67°F bis 275°F)
  • Erfüllt SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202; RoHS-konform; UL-Zulassung
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R4300.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Methode 215, Methode 215K, MIL-DTL-23053/5 Klasse 1, MIL-M-81531, MIL-Std-202, MIL-Std-202F, UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863, SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531
Klebstofftyp Non-adhesive
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyolefin
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67°F to +275°F
Temperaturbereich (metrisch) -55°C to +135°C
Drahtstärke 22 bis 16 AWG
Dimensions (LxW) 50 ft. x 0,235 in.
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 0,235 in.
Breite (metrisch) 5.97 mm
Höhe (metrisch) 5,97 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,125 in.
Durchmesser (metrisch) 3.18 mm
Alternate Part Number BM7C-125-342