Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Endlos-Etiketten für Schrumpfdraht und -kabel für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17898954 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 ft. x 0,235 in.
50 ft. x 0,335 in.
50 ft. x 0,439 in.
50 ft. x 0,645 in.
50 ft. x 0,851 in.
50 ft. x 1,66 in.
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
16 bis 8 AWG
2 bis 500 MCM
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
8 bis 1 AWG
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,125 in.
0,187 in.
0,25 in.
0,375 in.
0,5 in.
1 in.
Höhe (metrisch):
5,97 mm
8.51 mm
11,15 mm
16.38 mm
21.62 mm
42,16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Drahtstärke Durchmesser (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
17898954 50 ft. x 0,645 in. 12 bis 4 AWG 0,375 in. 16.38 mm 1 Stück
17848804 50 ft. x 0,235 in. 22 bis 16 AWG 0,125 in. 5,97 mm 1 Stück
17839074 50 ft. x 0,335 in. 20 bis 10 AWG 0,187 in. 8.51 mm 1 Stück
17888954 50 ft. x 0,439 in. 16 bis 8 AWG 0,25 in. 11,15 mm 1 Stück
17888824 50 ft. x 0,851 in. 8 bis 1 AWG 0,5 in. 21.62 mm 1 Stück
17858954 50 ft. x 1,66 in. 2 bis 500 MCM 1 in. 42,16 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17898954 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00 CHF
    327.17 CHF / 1 Stück
    Sparen 34.83 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für anspruchsvolle Drahtmarkierungsanwendungen, PermaSleeve™ Wärmeschrumpfende Polyolefin-Etiketten vereinen Schnelligkeit, einfache Handhabung und Beständigkeit und ermöglichen so die Herstellung hochwertiger Etiketten.
  • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig, chemisch beständig, Kraftstoff- und ölbeständig, selbstverlöschend
  • Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
  • Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Methode 215, Methode 215K, MIL-DTL-23053/5 Klasse 1, MIL-M-81531, MIL-Std-202, MIL-Std-202F, UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863, SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +135 °C
Drahtstärke 12 bis 4 AWG
Abmessungen (L x B) 50 ft. x 0,645 in.
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 0,645 in.
Breite (metrisch) 16.38 mm
Höhe (metrisch) 16.38 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Durchmesser (metrisch) 9.53 mm
Alternate Part Number BM7C-375-342