Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche
Artikelnummer. 17980670
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,235 x 0,235 in.
0,235 x 0,75 in.
0,235 x 1 in.
0,335 x 0,335 in.
0,335 x 0,75 in.
0,335 x 1 in.
0,439 x 0,439 in.
0,439 x 0,75 in.
0,439 x 1 in.
0,645 x 0,645 in.
0,645 x 0,75 in.
25.40 x 16.38 mm (B x H)
Format:
Ausgestanzt
Kontinuierlich
Farbe:
Gelb
Schwarz auf Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 17980670
Marke: Brady™ 170717
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel dauerhaft mit beständigen PermaSleeve™ PS Polyolefin-Schrumpfschläuchen (B-342). Zur Verwendung mit einem robusten, tragbaren Brady-Etikettendrucker vorgesehen.
  • Speziell entwickelt - speziell für hohe Ansprüche bei der Leitungs- und Kabelkennzeichnung entwickelt
  • Beständig - selbstverlöschend und beständig gegen extreme Temperaturen, UV-Strahlung, Chemikalien, Kraftstoff und Öl
  • Effizient - schnelle Schrumpfung verkürzt die Installationszeit und spart Kosten
  • Einfach zu identifizieren - Kennzeichnung auf einer klaren und gut lesbaren Oberfläche, die beständig gegen Abrieb ist und nicht verblasst
  • Zertifiziert - UL-Zulassung gemäß UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-STD-202
  • Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1), SAE AS-81531, MIL-Std-202
Klebstofftyp Non-adhesive
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Wärmeschrumpfendes Polyolefin
Produkttyp Markierung von Leitungen und Kabeln
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Electrical labelling;Wire and cable labelling
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Menge 1 Klebeband/Kassette
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67°F to 275°F
Temperaturbereich (metrisch) -55°C to 135°C
Drahtstärke 16 AWG - 8 AWG
Dimensions (LxW) 0,439 x 0,439 in.
Länge (angloamerikanisch) 7 ft.
Länge (metrisch) 2.13 m
Breite (angloamerikanisch) 0,439 in.
Breite (metrisch) 1.1 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0.439 in
Höhe (metrisch) 11.15 mm
Alternate Part Number M4C-250-342-YL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato