Beschreibung
- Industriequalität mit hoher Temperatur-, UV-, Chemikalien-, Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
- Selbstverlöschende Etiketten
- Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
- Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
- Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (bestanden 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1) |
| Klebstofftyp | Nicht klebend |
| Farbe | Grün |
| Ausführung | Matt |
| Format | Stanzform |
| Material | Polyolefin |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
| Show More |