Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Hochwertige Schrumpfschlauch-Etiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17899134 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,182 x 1 in.
0,182 x 1,75 in.
0,235 x 1 in.
0,235 x 1,75 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,439 x 1 in.
0,439 x 1,75 in.
0,645 x 1 in.
0,645 x 1,75 in.
0,851 x 1 in.
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
16 bis 8 AWG
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
28 bis 20 AWG
8 bis 1 AWG
Farbe:
Gelb
Weiß
Höhe (metrisch):
4,62 mm
5,97 mm
8.51 mm
11,15 mm
16.38 mm
21.62 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2500 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Drahtstärke Farbe Höhe (metrisch) Packungsgröße
17899134 0,645 x 1,75 in. 12 bis 4 AWG Gelb 16.38 mm 1000 Stück
17868904 0,182 x 1 in. 28 bis 20 AWG Weiß 4,62 mm 2500 Stück
17839044 0,182 x 1,75 in. 28 bis 20 AWG Weiß 4,62 mm 2500 Stück
17828324 0,235 x 1 in. 22 bis 16 AWG Weiß 5,97 mm 1000 Stück
17818354 0,235 x 1,75 in. 22 bis 16 AWG Weiß 5,97 mm 1000 Stück
17898454 0,335 x 1 in. 20 bis 10 AWG Weiß 8.51 mm 1000 Stück
17888254 0,335 x 1,75 in. 20 bis 10 AWG Weiß 8.51 mm 1000 Stück
17808734 0,439 x 1 in. 16 bis 8 AWG Weiß 11,15 mm 1000 Stück
17868894 0,439 x 1,75 in. 16 bis 8 AWG Weiß 11,15 mm 1000 Stück
17869094 0,645 x 1 in. 12 bis 4 AWG Weiß 16.38 mm 1000 Stück
17838994 0,645 x 1,75 in. 12 bis 4 AWG Weiß 16.38 mm 1000 Stück
17808834 0,851 x 1 in. 8 bis 1 AWG Weiß 21.62 mm 1000 Stück
17868304 0,235 x 1 in. 22 bis 16 AWG Gelb 5,97 mm 1000 Stück
17868144 0,235 x 1,75 in. 22 bis 16 AWG Gelb 5,97 mm 1000 Stück
17898164 0,335 x 1 in. 20 bis 10 AWG Gelb 8.51 mm 1000 Stück
17828314 0,335 x 1,75 in. 20 bis 10 AWG Gelb 8.51 mm 1000 Stück
17859194 0,439 x 1 in. 16 bis 8 AWG Gelb 11,15 mm 1000 Stück
17888974 0,439 x 1,75 in. 16 bis 8 AWG Gelb 11,15 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17899134 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 174478
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 CHF
    620.13 CHF / 1000 Stück
    Sparen 69.87 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PermaSleeve™ Gewerbliche Drahtmarkierer bieten Leistung auf Business-Niveau zu einem kommerziellen Preis, sodass Sie Drahtkennzeichnungsprojekte in Ihrer gesamten Einrichtung problemlos und kostengünstig durchführen können.
  • Ideal für Elektroinstallateure, Wartungstreams, industrielle Hersteller und mehr
  • Die Schrumpfschläuche ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung ohne zusätzliche Schritte
  • Gut lesbare Beschriftungen bei Temperaturen von -55 °C bis 135 °C (-67 °F bis 275 °F)
  • UL224-anerkannt
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL 224
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Menge 1000 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +135 °C
Drahtstärke 12 bis 4 AWG
Abmessungen (L x B) 0,645 x 1,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,645 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,75 in.
Breite (metrisch) 44.45 mm
Höhe (metrisch) 16.38 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Durchmesser (metrisch) 9.53 mm
Alternate Part Number BM-375-175-312-YL