Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Kabelkennzeichnungen - für gewerbliche Zwecke geeignet - für M6/M7
Artikelnummer. 17828324
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,182 x 1 in.
0,182 x 1,75 in.
0,235 x 1 in.
0,235 x 1,75 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,439 x 1 in.
0,439 x 1,75 in.
0,645 x 1,75 in.
0,645 x 1 in.
0,851 x 1 in.
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
16 bis 8 AWG
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
28 bis 20 AWG
8 bis 1 AWG
Farbe:
Gelb
Weiß
Höhe (metrisch):
4,62 mm
5,97 mm
8.51 mm
11,15 mm
16.38 mm
21.62 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2500 Stück
Artikelnummer. 17828324
Marke: Brady™ 174417
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PermaSleeve™ Kabelkennzeichnungen eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Sie bieten eine hohe Leistung bei moderaten Kosten, sodass Sie ganz einfach Kabelkennzeichnungsprojekte in Ihrem ganzen Betrieb kostengünstig realisieren können.
  • PermaSleeve™ Kabelkennzeichnungen eignen sich für den gewerblichen Einsatz. Sie bieten eine hohe Leistung bei moderaten Kosten, sodass Sie ganz einfach Kabelkennzeichnungsprojekte in Ihrem ganzen Betrieb kostengünstig realisieren können.
  • Diese Schrumpfschläuche ermöglichen eine dauerhafte Kennzeichnung ganz ohne zusätzliche Schritte. Sie eignen sich ideal für Elektroinstallateure, Wartungsteams, den Einsatz in der industriellen Fertigung und viele andere Zwecke.
  • Lesbare Legenden bei einer Temperatur von -55 bis 135°C (-67 bis 275°F)
  • UL224-Zulassung
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R4300 für die M710/BMP71 Etikettendrucker.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL 224
Klebstofftyp Non-adhesive
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Ausgestanzt
Material Polyolefin
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Menge 1000 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67°F to +275°F
Temperaturbereich (metrisch) -55°C to +135°C
Drahtstärke 22 bis 16 AWG
Dimensions (LxW) 0,235 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,235 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 5,97 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,125 in.
Durchmesser (metrisch) 3.18 mm
Alternate Part Number BM-125-1-312