Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Blaue Schrumpfschlauch-Etiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17809114 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,182 x 1 in.
0,182 x 1,75 in.
0,235 x 1 in.
0,335 x 1 in.
0,645 x 1 in.
0,645 x 1,75 in.
0,851 x 1,75 in.
1,667 x 1,75 in.
Drahtstärke:
12 bis 4 AWG
2 bis 500 MCM
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
28 bis 20 AWG
8 bis 1 AWG
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,094 in.
0,125 in.
0,187 in.
0,375 in.
0,5 in.
1 in.
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Drahtstärke Durchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
17809114 0,182 x 1 in. 28 bis 20 AWG 0,094 in. 100 Stück
17861459 0,182 x 1,75 in. 28 bis 20 AWG 0,094 in. 100 Stück
17861569 0,235 x 1 in. 22 bis 16 AWG 0,125 in. 100 Stück
17851379 0,335 x 1 in. 20 bis 10 AWG 0,187 in. 100 Stück
17811599 0,645 x 1 in. 12 bis 4 AWG 0,375 in. 100 Stück
17861389 0,645 x 1,75 in. 12 bis 4 AWG 0,375 in. 100 Stück
17861419 0,851 x 1,75 in. 8 bis 1 AWG 0,5 in. 100 Stück
17831519 1,667 x 1,75 in. 2 bis 500 MCM 1 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17809114 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.45 CHF
    71.93 CHF / 100 Stück
    Sparen 7.52 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für anspruchsvolle Drahtmarkierungsanwendungen, PermaSleeve™ Wärmeschrumpfende Polyolefin-Etiketten vereinen Schnelligkeit, einfache Handhabung und Beständigkeit und ermöglichen so die Herstellung hochwertiger Etiketten.
  • Industriequalität mit hoher Temperatur-, UV-, Chemikalien-, Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
  • Selbstverlöschende Etiketten
  • Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
  • Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (bestanden 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Blau
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +135 °C
Drahtstärke 28 bis 20 AWG
Abmessungen (L x B) 0,182 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,182 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 4.62 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,094 in.
Durchmesser (metrisch) 2.39 mm
Alternate Part Number M6-094-1-342-BL