Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schwarze Schrumpfschlauch-Etiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17891649 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,235 x 1 in.
0,335 x 1 in.
0,335 x 1,75 in.
0,444 x 1 in.
0,851 x 1,75 in.
1,667 x 1,75 in.
Drahtstärke:
16 bis 8 AWG
2 bis 500 MCM
20 bis 10 AWG
22 bis 16 AWG
8 bis 1 AWG
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,125 in.
0,187 in.
0,25 in.
0,5 in.
1 in.
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Drahtstärke Durchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
17891649 0,444 x 1 in. 16 bis 8 AWG 0,25 in. 100 Stück
17861599 0,235 x 1 in. 22 bis 16 AWG 0,125 in. 100 Stück
17871599 0,335 x 1 in. 20 bis 10 AWG 0,187 in. 100 Stück
17811519 0,335 x 1,75 in. 20 bis 10 AWG 0,187 in. 100 Stück
17851699 0,851 x 1,75 in. 8 bis 1 AWG 0,5 in. 100 Stück
17881459 1,667 x 1,75 in. 2 bis 500 MCM 1 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17891649 Fornitore Brady™ N. del fornitore 173639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.35 CHF
    85.83 CHF / 100 Stück
    Sparen 1.52 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Konzipiert für anspruchsvolle Drahtmarkierungsanwendungen, PermaSleeve™ Wärmeschrumpfende Polyolefin-Etiketten vereinen Schnelligkeit, einfache Handhabung und Beständigkeit und ermöglichen so die Herstellung hochwertiger Etiketten.
  • Industriequalität mit hoher Temperatur-, UV-, Chemikalien-, Kraftstoff- und Ölbeständigkeit
  • Selbstverlöschende Etiketten
  • Gestochen scharfe Kennzeichnung, beständig gegen Abrieb, verblasst nicht
  • Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so maximalen Isolationsschutz und eine dauerhafte Kennzeichnung
  • Hergestellt aus B-342 Polyolefinmaterial
Specifica
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (bestanden 2015/863), SAE AS23053/5 (Klasse 1)
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Schwarz
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyolefin
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -67 °F bis +275 °F
Temperaturbereich (metrisch) -55 °C bis +135 °C
Drahtstärke 16 bis 8 AWG
Abmessungen (L x B) 0,444 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,444 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 11.28 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Durchmesser (metrisch) 6.35 mm
Alternate Part Number M6-250-1-342-BK
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.