Learn More
Brady™ PermaShield™ Laserbedruckbare Etiketten, B-747/B-966 (Polyester mit Polyester-Überlaminat)
Artikelnummer. 11583604 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
1 x 0,5 in. (B x H)
1,75 x 1 in. (B x H)
Menge:
1000/Packung
2500/Packung
Packungsgröße:
1 Packung
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) Menge Packungsgröße
11583604 1,75 x 1 in. (B x H) 1000/Packung 1 Packung
11563604 1 x 0,5 in. (B x H) 2500/Packung 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11583604 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 029757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00 CHF
    406.31 CHF / 1 Packungen
    Sparen 44.69 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz mit Laserdruckern entwickelt Brady PermaShield Laserdruckbare Etiketten bestehen aus Polyester mit einer Schutzlaminierung, die sie in rauen Umgebungen schützt.
  • Leere, bedruckbare Polyesteretiketten für Laserdrucker
  • CSA-akzeptiertes Material, wenn es mit speziellen Laserdruckertonern gedruckt wird
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt
Beschreibung Abriebfestes, feuchtigkeits- und UV-beständiges Material
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester (B-747), Polyester-Decklaminat
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Laser
Produkttyp Laserbedruckbares Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, Allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1008 Etiketten/Packung
Menge 1000/Packung
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 1,75 x 1 in. (B x H)
Größe (metrisch) 44.4 x 25.4 mm (W x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0066 in.
Dicke (metrisch) 0.164 mm
Abmessungen (L x B) 25.40 x 44.45 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,75 in.
Breite (metrisch) 44.45 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 44.45 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Alternate Part Number LAT-24-747-1