Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Small
Artikelnummer. 17884276
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Orange
Weiß
Durchmesser (metrisch):
25,4 mm
76,2 mm
Packungsgröße:
2000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
17884276 Orange 25,4 mm 2000 Stück
17864666 Grün 25,4 mm 2000 Stück
17804546 Grün 76,2 mm 2000 Stück
17854636 - 76,2 mm 2000 Stück
17874366 Weiß 25,4 mm 2000 Stück
17874736 Weiß 76,2 mm 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17884276 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. AUTC75NPC12OR
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Klebstofftyp Permanent
Farbe Orange
Ausführung Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 2000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -76°F to +302°F
Temperaturbereich (metrisch) -60°C to +150°C
Abmessungen (L x B) 25.4 x 17.5 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.69 in.
Länge (metrisch) 17.5 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25,4 mm