Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Medium
Artikelnummer. 17884186
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Weiß
Menge:
3000/Packung
6000/Packung
Packungsgröße:
3000 Stück
6000 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge Packungsgröße
17884186 Grün 3000/Packung 3000 Stück
17874186 Blau 3000/Packung 3000 Stück
17834396 Rot 3000/Packung 3000 Stück
17824876 Blau 6000/Packung 6000 Stück
17844876 Grün 6000/Packung 6000 Stück
17874666 Rot 6000/Packung 6000 Stück
17824496 Weiß 3000/Packung 3000 Stück
17874406 Weiß 6000/Packung 6000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17884186 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. AUTC258C13GA
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Dimensions: 50.8 x 10.16 mm
  • Available in various colors
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Klebstofftyp Permanent
Farbe Grün
Ausführung Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 3000/Packung
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -76°F to +302°F
Temperaturbereich (metrisch) -60°C to +150°C
Abmessungen (L x B) 50.8 x 10.16 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.4 in.
Länge (metrisch) 10.16 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm