Learn More
GA International Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels, Large
Artikelnummer. 17844546
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rosa
Rot
Weiß
Menge:
1000/Packung
250/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Menge unitSize
17844546 Blau 250/Packung 250 Stück
17874636 Grün 250/Packung 250 Stück
17814936 - 250/Packung 250 Stück
17814646 Rosa 250/Packung 250 Stück
17864846 Rot 250/Packung 250 Stück
17844166 Gelb 250/Packung 250 Stück
17834166 Blau 1000/Packung 1000 Stück
17804936 Grün 1000/Packung 1000 Stück
17854556 Orange 1000/Packung 1000 Stück
17875036 Rosa 1000/Packung 1000 Stück
17854946 Rot 1000/Packung 1000 Stück
17874756 Gelb 1000/Packung 1000 Stück
17804946 Weiß 250/Packung 250 Stück
17854256 Weiß 1000/Packung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17844546 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. AUTC84C10.25BL
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Klebstofftyp Permanent
Farbe Blau
Ausführung Gloss
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 250/Packung
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -76°F to +302°F
Temperaturbereich (metrisch) -60°C to +150°C
Abmessungen (L x B) 50.8 x 101.6 mm
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 101.6 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm