Learn More
Brady™ SIGN PHOTOS FORBIDDEN D.100MM PE
Artikelnummer. 11750294 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11750294 Schwarz auf Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11750294 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 250023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.10 CHF
    2.72 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.38 CHF
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-Konformität, NF X 08-003-1 und 08-003-3 NX und der Europäischen Richtlinie 92/58/EWG
Alternate Part Number PIC 211-DIA 100-B7541 (MARKENPRODUKT)
Material Acryl
Menge Je 1
Klebstofftyp Permanent
Beschreibung Dauerhafter Acrylklebstoff
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Dicke 0,024 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Angezeigter Text Keine Fotografie
Produkttyp Verbotsschild
Farbe Schwarz auf Weiß