Learn More
Brady™ Selbstklebende Gebotsschilder, dauerhafter Acrylklebstoff
Artikelnummer. 10481844 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10481844 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10481844 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 250148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.90 CHF
    3.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.39 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform
Alternate Part Number PIC 274-DIA 200-B7541
Material Acryl
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Dauerhafter Acrylklebstoff
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Dicke 0,024 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Angezeigter Text Übergang verwenden
Produkttyp Sicherheitszeichen; Gebotszeichen
Farbe Weiß auf Blau