Learn More
Brady™ Permanent haftende, laminierte Polyester-Transportschilder mit Acrylkleber
Artikelnummer. 11710953
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Schwarz auf Gelb
rot
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
Menge:
250/Rolle
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Höhe (metrisch) Menge unitSize
11710953 Gelb 100 mm Je 1 1 Stück
11730953 Gelb 200 mm Je 1 1 Stück
11770953 rot 100 mm Je 1 -
11720953 Gelb 100 mm 250/Rolle 1 ROLL
11780953 rot 100 mm 250/Rolle 1 ROLL
11790953 Schwarz auf Gelb 200 mm Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11710953 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 810934
Verfügbar ab: 17-08-2026
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number ADR 5.2 BF-100 *100-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamant
Angezeigter Text Organisches Peroxid 5.2
Produkttyp Transportschild
Farbe Gelb