Learn More
Sartorius Peristaltikpumpenkopf für 2,4 mm Schläuche
Artikelnummer. 30178722 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
2,4 mm
Packungsgröße:
1 Bogen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
30178722 2,4 mm 1 Bogen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30178722 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VFAPH00021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 CHF
    671.48 CHF / 1 Bögen
    Sparen 15.52 CHF
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Peristaltikpumpenkopf für 2,4 mm Schläuche, kompatibel mit einer breiten Palette von Innendurchmessern.
  • Einfache und intuitive Einrichtung
  • Präzise Durchflusskontrolle
  • Kontamination vermeiden
  • Geringer Wartungsaufwand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 85 x 60 x 82 mm
Filtertyp Ultrafiltration
Format Cassette
Material Polycarbonate
Material (Membran) PES
MWCO 10 kDa
Sterilität Non-sterile
Schlauchgröße 2,4 mm
Typ Peristaltikpumpenkopf, TFF cassette
Volumen (metrisch) 0.5 L