Learn More
Periodsäure, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15667060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15667060
Marke: Honeywell Research Chemicals 77312100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss p.a., ACS-Reagenz, für oxidometrische Titration, kristallisiert, ≥ 99.0 % (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10450-60-9
Summenformel H5IO6
Molekulargewicht (g/mol) 227.94
MDL-Nummer MFCD00011344
InChI-Schlüssel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Periodic acid
Farbe Weiß
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Physikalische Form Fest
UN-Nummer UN3085
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
IUPAC-Name Tetrahydroxy-Iodsäure
Formelmasse 227.94g/mol
Reinheit (%) ≥99.0% (RT)