Learn More
Perilipin-2/ADFP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NB110-40877
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18797653
  • 740.00 CHF / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Perilipin-2/ADFP Polyclonal specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dual RNAscope ISH-IHC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyclonal
Human, Mouse