Learn More
Pericyazin, TRC
Artikelnummer. 30008761
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008761 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008761 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP287360250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2622-26-6
Summenformel C21 H23 N3 O S
Molekulargewicht (g/mol) 365.49
Synonym 10H-Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(4-hydroxy-1-piperidinyl)propyl]-Phenothiazine-2-carbonitrile, 10-[3-(4-hydroxypiperidino)propyl]- (6CI,7CI,8CI), 10-[3-(4-Hydroxypiperidino)propyl]phenothiazine-2-carbonitrile, 2-Cyano-10-[3-(4-hydroxy-1-piperidyl)propyl]phenothiazine, 2-Cyano-10-[3-(4-hydroxypiperidino)propyl]phenothiazine, Aolept, Bayer 1409, FI 6145, Nelactil, Nemactil, Neulactil, Neuleptil, Periciazine, Periciazinum, Pericyazine, Properciazine, Propericiazine, Propericyazine, RP 8909, SKF 20716
IUPAC-Name 10-[3-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)Propyl]Phenothiazin-2-Carbonitril
SMILES OC1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C#N)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pericyazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H23N3OS/c22-15-16-6-7-21-19(14-16)24(18-4-1-2-5-20(18)26-21)11-3-10-23-12-8-17(25)9-13-23/h1-2,4-7,14,17,25H,3,8-13H2
Formelmasse 365.1562
Reinheit (%) >95%