Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polystyrene Centrifuge Tubes Artikelnummer.: 16674032
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polystyrene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200112239 Alle ansehen Labcon Produkte
Steril, 25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell, 2 Gestelle/Packung, 10 Pk/Karton, 500 Stück
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
1.000 Röhrchen/Packung
125 Röhrchen/Beutel, 4 Beutel/Karton
25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell, 2 Gestelle/Packung, 10 Pk/Karton
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16674032
Marke: Labcon™ 31403350269
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Made of crystal clear resin and featuring bold, etched graduations, these tubes can be used for applications that require a glass clear material.
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Hergestellt in den USA
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
    • Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
    • Erneuerbare Energie
    • Ungiftig
    • Frei von umweltschädlichen Stoffen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Verschlussmaterial Polyethylene, LDPE Foam
Verschlussfarbe Purple
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 15 ml
Einwegprodukt Ja
Material Polystyrolharz
Zur Verwendung mit Centrifuges, Rotators, Shakers
Anzahl pro Packung 25/Packung
Verpackung 25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell, 2 Gestelle/Packung, 10 Pk/Ks
Menge 25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell, 2 Gestelle/Packung, 10 Pk/Karton
Sterilität Steril
Produktlinie PerformR™
RNase-frei Yes
DNase-frei Yes
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Cylindrical
Länge (metrisch) 118 mm
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Flacher Schraubverschluss
Closure Included Yes
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduated Yes
Graduierungen 2 bis 15 in 0,5 Schritten
Produkttyp Centrifuge Tube
Max. RZB 3,000 x g
Name des Produkts
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polystyrene Centrifuge Tubes >