Learn More
Labcon™ PerformR™ 12x75mm Rundboden-Durchflusszytometrie-Röhrchen
Artikelnummer. 30280332 Alle ansehen Labcon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30280332 Blau 1000 Stück
30280329 Grün 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30280332 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 33503680009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.30 CHF
    28.38 CHF / 1000 Stück
    Sparen 16.92 CHF
    37% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polypropylenröhrchen für die Zellsortierung und allgemeine Durchflusszytometrie
  • Durchflusszytometrie-Röhrchen
  • ATP RNase-/DNase- und endotoxinfrei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Harz der Klasse VI
  • Zentrifugieren bis 3.000 x G
  • Gefrierfähig bis -80 °C
  • Autoklavierbar
  • Fassungsvermögen: 5 ml
  • Verschluss mit Stopfen oder Doppelpositionskappen separat erhältlich
  • 12 mm B. 75 mm H.
  • Hergestellt in USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Farbe Blau
Produkttyp Durchflusszytometer-Zubehör