Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker Untertisch-STATIC-Laborgefrierschrank
Product Code. 30464304 Shop All Liebherr Appliances Products
Change view
Click to view available options
Schubladen:
2 weiße Gefrierschubladen
Nicht enthalten
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Schubladen Unit Size
30464304 2 weiße Gefrierschubladen 1 Stück
30464307 Nicht enthalten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 30464304 Supplier Liebherr™ Supplier No. SFTSG1501740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2571.45 CHF
    2449.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 122.45 CHF
    4% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Sichere, präzise und hocheffiziente Gefrierlagerung, die Liebherr™ Der Untertisch-Laborgefrierschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert mit Liebherr Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können.
  • Unterbau-Gefrierschrank für Labore, Breite 600 mm, Bruttovolumen 101 l
  • Temperaturbereich -9 / -30 °C, +/- 5 °C Temperaturstabilität geprüft nach EN60068-3
  • SmartFrost-Kühlung (statisch), manuelle Abtaufunktion
  • Außen weiß, innen aus formgepresstem Polystyrol in Gewerbequalität
  • Kältemittel R 290, Anschlussstrom 2,0 A, 220–240 V/50 Hz/1-phasig, Energieverbrauch 180 kWh/a
  • 69 Liter Nettoinhalt
  • 2 weiß beschichtete Drahtregale
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Türschloss, umkehrbare Scharniere, antimikrobieller Türgriff
  • 45 kg Fachlast
Specifications
Typ Laborgefrierschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 26,7 gal.
Kapazität (metrisch) 101 L
Temperaturbereich -9 bis -30 °C
Temperaturauflösung Anzeige 0.1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilität ±5 K
Ausführung der Tür Wendeschloss, selbstschließend, passgenaues Schloss
No. of Doors 1
Door Material Weiß pulverbeschichteter Stahl
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Kammermaterial Polystyrol
Innen Formgepresstes Polystyrol in Industriequalität
Einschübe 2
Schubladen 2 weiße Gefrierschubladen
Anzahl Schubfächer 3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC, DIN 13277
Modell Untertisch, SFTsg 1501 740
Display Monochrome Anzeige in der Tür
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmes rückseitiges Draht-auf-Rohr-System
Regelungsart Berührungssteuerung / Digitalanzeige in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefrierschrank für allgemeine Laborzwecke
Anschlüsse 1 x 10 mm
Produktlinie Wissenschaftliche Leistung
Gewährleistung 1 Jahr Ersatzteile und Arbeit
Abtauen Manuell
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Konnektivität LAN/WLAN-Modul optional
Stromstärke 2,0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, einphasig
Wirkleistung 110 W
Energieverbrauch 180 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Niedriger Energieverbrauch
Kompressor FCKW-frei
Kältemittel R600A
Versandgewicht (metrisch) 40 kg