Learn More
Liebherr™ Leistungs-Unter-Theke-Laborkühlschrank ATEX , funkenfreier Laborkühlschrank
Product Code. 31932482 Shop All Liebherr Appliances Products
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 L
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Unit Size
31932482 120 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 31932482 Supplier Liebherr™ Supplier No. SRUFG 1001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sicher, präzise und ultra energieeffizient, funkenfrei im Innenraum, Kühlschrankaufbewahrung, ist der Liebherr™ vollständig integrierte Untertisch-Laborkühlschrank ATEX für Laboranwendungen konzipiert.
  • Maße (H x B x D) 81,9 - 87,9 x 59,7 x 58,4 cm
  • Nettogewicht 37 kg, Gesamtgewicht 40 kg, Wärmeemission 75 kJ/h
  • Bietet ausreichend Platz für Laborproben und Materialien
  • Temperatureinstellung +3 °C bis +16 °C – einstellbar für verschiedene Speicheranforderungen, ±3 °C Temperaturstabilität auf EN60068-3 getestet
  • ATEX Zertifizierung – Innenausstattung für die Lagerung brennbarer Stoffe (< Ex > II 3/- G Ex EC IIC T6 Gc/-)
  • Energieverbrauch 91 kWh/pro Jahr – niedrige Betriebskosten, hilft, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen
  • Drei Regale – erleichtern die Organisation und Trennung der Proben
  • Rauschpegel 39 dB – gewährleistet einen ruhigen Betrieb im Labor
  • Mechanisches Türschloss – verhindert unbefugten Zugriff
  • Konnektivität nachgerüstbar – ermöglicht die Integration mit digitalen Überwachungssystemen
  • Natürliches Kältemittel R 600a – umweltfreundlich und energieeffizient
  • +2 °C Sicherheitsgerät – schützt den Inhalt vor Einfrieren im Falle einer Fehlfunktion
  • Antimikrobieller Griff – reduziert Bakterien um 99,99 % ohne zusätzlichen Reinigungsaufwand
  • Max. Temperaturerfassung – protokolliert automatisch Temperaturabweichungen für einen schnellen Überblick
  • Umfassende Alarmsysteme – sofortige Alarmbereitschaft im Fehlerfall, bewahrt die Probenqualität
  • Zugangsanschluss für externe Sensoren – einfache Nachrüstung für zusätzliche Temperaturregelung
  • Selbstschließende Tür – schließt sich automatisch unter 90 Grad° und hält die Gerätetemperatur stabil
  • Kann optional mit einer WLAN/LAN-Schnittstelle nachgerüstet werden
  • Eine 5-jährige verlängerte Garantieoption ist in ausgewählten Ländern verfügbar
Specifications
Typ Laborkühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 4,24 ft.3
Kapazität (metrisch) 120 L
Temperaturbereich 3 bis 16 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilität ±3 K
Kältemittel R 600a
Ausführung der Tür Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss
No. of Doors 1
Door Material Stahl
Scharnierseite Rechts
Schubladen Nein
Anzahl Schubfächer 0
Einschübe 2
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Innen Gewerbliche geformte Polystyrol
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC, ATEX Zertifiziert
Modell Untertisch-
Display Touch-Steuerung, monochromes Display in der Tür
Rollen Nein
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarme Rückwand-Draht-an-Röhre
Regelungsart Touch-Steuerung / Digitalanzeige in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung temperaturempfindlicher Produkte
Anschlüsse 1 x 10 mm Durchmesser. Zugangsport
Produktlinie Leistungsintegriertes Unterwerkslabor
Abtauen Zeitlich eingestellter Off-Cycle
Beleuchtung Nein
Verpackungsart Pappkarton
Überwachungsoptionen Integrierte Alarmsysteme
Zugriffssicherheit Mechanisches Türschloss
Datenschreiber Nein
Datenausgabe Voltfreier Alarmkontakt
Konnektivität Nachträgliche WiFi/LAN-Schnittstelle
Kompressor FCKW-frei
Abmessungen (T x B x H) außen 58.4 x 59.7 x 81.9 - 87.9 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 45.8 x 45.0 x 48.2 cm
Außentiefe (metrisch) 58.4 cm
Innentiefe (metrisch) 45.8 cm
Außenhöhe (metrisch) 81,9 bis 87,9 cm
Innenhöhe (metrisch) 48.2 cm
Außenbreite (metrisch) 59.7 cm
Innenbreite (metrisch) 45 cm
Stromstärke 2.0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1
Wirkleistung 80 W
Energieverbrauch 182 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften EcoVadis Silber
Versandgewicht (metrisch) 40.3 kg
Gewicht (metrisch) 37.1 kg