Learn More
Liebherr™ Performance Labor Kühlgerät mit Edelstahl Innenbehälter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 L
702 L
1091 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Labor-Kühlgerät mit Glastür und Edelstahl-Innenbehälter
- Temperaturbereich 0 / +16°C, +/- 3 K Temperaturstabilität nach EN60068-3
- Weiß außen, Edelstahl innen, Umluftkühlung.
- Kältemittel R 290, Anschlussleistung 4.0 A, 220-240V/50/1-ph
- Energieeffizienz optimiert für niedrige Betriebskosten und zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitszielen
- Digitale Steuerung mit kontrastreicher monochrom-Display und Touch Buttons, 0.1°C Temperaturauflösung bietet auch erweiterte sinnvolle Funktionen, e.g. Wartungstimer, Kalibrierfunktion et al.
- Konnektivität: LAN/WLAN Schnittstelle nicht integriert aber als Zubehörmodul nachrüstbar
- 12mm Durchführung für externe Sensoren
- Alarme: Temperaturalarme und Stromausfallalarm bei Netzrückkehr
- LED-Innenbeleuchtung an der Decke für verbesserte Sichtbarkeit des Inhalts
- Mechanisches Türschloss, Wendescharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Feststellwinkel
- 60 kg Rostbelastung
- 100 mm-Rollen für einfache Reinigung oder Versetzen dieses großen Gerätes. Vordere Rollen mit Bremse
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Refrigerator |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 288.21 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 1091 L |
| Temperaturbereich | 0°C to 16°C |
| Temperaturauflösung | 0.1 K |
| Temperaturstabilität | ±3°K |
| Kältemittel | R 290 |
| Ausführung der Tür | Glass Self-closing with Lock |
| No. of Doors | 2 |
| Scharnierseite | Left or Right |
| Mehr anzeigen |