Learn More
Liebherr™ Hochleistungs-Laborkühlschrank mit großem Volumen, Edelstahl-Innenraum und Glastür
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178709
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 L
702 L
1091 L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30178709 702 L 1 Stück
30178696 1091 L 1 Stück
30178707 480 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30178709 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SRPVG8411
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Standkühlschrank für Laboranwendungen, der eine sichere, genaue und energieeffiziente Kühlung temperaturempfindlicher Produkte ermöglicht.
  • Hochvolumiger, freistehender Laborkühlschrank mit Glastür, begehbar
  • Temperaturbereich 0 bis +16 °C, ±3 K Temperaturstabilität geprüft nach EN60068-3
  • Außen weiß, innen Edelstahl, Umluftkühlung.
  • Kältemittel R 290, Anschlussstrom 4,0 A, 220–240 V/50 Hz/1-phasig
  • Optimierte Energieeffizienz für niedrigere Betriebskosten und zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele der Nutzer
  • Digitaler Controller, gut sichtbares Monochrom-Display mit Touch-°Tasten, 0,1 C Auflösung bietet nützliche erweiterte Multifunktionalität, z.B. einen Wartungstimer, eine Kalibrierungsfunktion usw.
  • Anschlüsse: LAN/WLAN-Schnittstelle nicht integriert, aber als Zubehör nachrüstbar
  • 12-mm-Zugangsöffnung für externen Temperaturfühler
  • Inhaltssicherheit: Hoch-/Niedrigtemperaturalarme und Stromausfallalarm bei Wiederherstellung der Stromversorgung.
  • Deckenmontierte LED-Innenbeleuchtung für bessere Sichtbarkeit des Inhalts dieses großen Geräts
  • Mechanische Türschlösser, wechselbare Scharniere, selbstschließende Türen mit 90°-Winkel° Verweilposition
  • 60 kg Fachlast
  • Ausgestattet mit 100-mm-Lenkrollen, die an den beiden vorderen mit Bremsen versehen sind, um das Bewegen des Geräts zu erleichtern.
Spezifikation
Typ Kühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 185,45 gal.
Kapazität (metrisch) 702 L
Temperaturbereich 0 bis 16 °C
Temperaturauflösung 0.1 K
Temperaturstabilität ±3 °K
Kältemittel R 290
Ausführung der Tür Stabile umkehrbare Selbstschließfunktion mit Schloss
No. of Doors 1
Scharnierseite Links oder Rechts
Einschübe 4
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Oberflächenbehandlung außen Weiß pulverbeschichtet
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC
Modell Schrank
Display Hochkontrast-Monochrom-Display mit Touch-Tasten
Rollen 100 mm Durchmesser Rollen
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmer Draht-auf-Schlauch-Filter mit waschbarem Filter
Regelungsart Digitale Steuerung
Anschlüsse 1 x 12 mm Durchmesser Zugangsöffnung
Gewährleistung 2 Jahre (Teile- und Arbeitskosten)
Abtauen Automatische Heißgasabtauung
Beleuchtung LED-Deckenmontage
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Zugriffssicherheit Mechanisches Türschloss mit Schlüssel
Konnektivität WLAN-/Lan-Modul optional
Kompressor FCKW-frei
Stromstärke 4 A
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, Einphasig
Energieverbrauch 299 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Natürliches Kältemittel, extrem energieeffizient, Ecovadis Gold