Learn More
Liebherr™ Hochleistungs-Laborkühlschrank mit großem Volumen, Edelstahl-Innenraum und Glastür
Beschreibung
- Hochvolumiger, freistehender Laborkühlschrank mit Glastür, begehbar
- Temperaturbereich 0 bis +16 °C, ±3 K Temperaturstabilität geprüft nach EN60068-3
- Außen weiß, innen Edelstahl, Umluftkühlung.
- Kältemittel R 290, Anschlussstrom 4,0 A, 220–240 V/50 Hz/1-phasig
- Optimierte Energieeffizienz für niedrigere Betriebskosten und zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele der Nutzer
- Digitaler Controller, gut sichtbares Monochrom-Display mit Touch-°Tasten, 0,1 C Auflösung bietet nützliche erweiterte Multifunktionalität, z.B. einen Wartungstimer, eine Kalibrierungsfunktion usw.
- Anschlüsse: LAN/WLAN-Schnittstelle nicht integriert, aber als Zubehör nachrüstbar
- 12-mm-Zugangsöffnung für externen Temperaturfühler
- Inhaltssicherheit: Hoch-/Niedrigtemperaturalarme und Stromausfallalarm bei Wiederherstellung der Stromversorgung.
- Deckenmontierte LED-Innenbeleuchtung für bessere Sichtbarkeit des Inhalts dieses großen Geräts
- Mechanische Türschlösser, wechselbare Scharniere, selbstschließende Türen mit 90°-Winkel° Verweilposition
- 60 kg Fachlast
- Ausgestattet mit 100-mm-Lenkrollen, die an den beiden vorderen mit Bremsen versehen sind, um das Bewegen des Geräts zu erleichtern.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kühlschrank |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 288,21 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 1091 L |
| Temperaturbereich | 0 bis 16 °C |
| Temperaturauflösung | 0.1 K |
| Temperaturstabilität | ±3 °K |
| Kältemittel | R 290 |
| Ausführung der Tür | Glas, selbstschließend mit Sperre |
| No. of Doors | 2 |
| Scharnierseite | Links oder Rechts |
| Mehr anzeigen |