Learn More
Liebherr™ Performance Kühlgerät innen und außen Edelstahl für den professionellen Einsatz
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
486 L
1096 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Professioneller Edelstahl Kühlgerät für nicht-temperaturempfindliche allgemeine Lagerung
- Temperaturbereich -2 / +15°C, Class M1
- Klimaklasse (Energierichtlinie): 5
- Umluft-Kühlsystem mit automatischer Heißgas-Abtauung. Edelstahl innen und außen
- Kältemittel R 290, Anschlussleistung 4.0 A, 220-240V/50/1-ph, Energieverbrauch 807 kWh/a
- Multifunktions-Digitalsteuerung mit kontrastreichem Display and Konnektivitäts-optionen
- Selbstschließende Türen mit 90°-Feststellwinkel und mechanisches Schloss, 150 mm höhenverstellbare Füße
- 60 kg Rostbelastung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Refrigerator |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 289.53 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 1096 L |
| Temperaturbereich | -2°C to +15°C |
| Temperaturauflösung | 1 K |
| Temperatursensor | NTC |
| Kältemittel | R 290 |
| Ausführung der Tür | Solid Reversible Self-closing with Lock |
| No. of Doors | 2 |
| Scharnierseite | Left or Right |
| Mehr anzeigen |