Learn More
BRAND™ Perform™ Classic Concentrate Mucasol
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Größe:
2 L
5 l
Packungsgröße:
2 Liter
5 Liter
Beschreibung
- Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths.
- Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and metal.
- Items are cleaned in about 10 to 30 minutes, without mechanical help. Perform™ classic concentrate mucasol replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable.
- Prolonged exposure of zinc and non-anodized aluminium surfaces should be avoided.
Spezifikation
Spezifikation
| Color-coded | No |
| Form | Concentrated Liquid |
| Scent | Original |
| Sterilität | Non-sterile |
| Aussehen | Light Yellow |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Translucent Yellow |
| Einwegprodukt | Limited-use |
| Gefiltert | Filtered |
| Entzündbar | No |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Perform Concentrate Mucasol Liquid Detergent
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: tripotassium orthophosphate