Learn More
Perforin-1 (Pore Forming Protein) (Apoptosis Marker) Mouse, Clone: PRF1/2468, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 5551-MSM2-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910718
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Perforin-1 (Pore Forming Protein) (Apoptosis Marker)
Cytoplasmic
PRF1/2468
Unconjugated
Mouse
75kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
5551
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Perforin-1 protein fragment (apprx. aa 413-552)
HDLM-2 Cells. Spleen
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.