Learn More
BINDER™ Einschubblech gelocht
Artikelnummer. p-7084740 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
620x510x50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16684173
Marke: BINDER™ 80121996
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einschubblech gelocht - Edelstahl
  • Einlegeboden
  • Perforiert
  • Aus Edelstahl
Spezifikation
Beschreibung Eilegeboden, perforiert – Edelstahl, geteilt, für geteilte Innentür
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern CB260, CB-S260
Material Edelstahl
Typ get. Einschub, m.Träger/CB260 (E7)
Modell CB 260 (E7)
Abmessungen (L x B x H) 620x510x50 mm
Länge (angloamerikanisch) 2.03 ft.
Länge (metrisch) 620 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.67 ft.
Breite (metrisch) 510 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1.97 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Versandgewicht (metrisch) 4.6 Kg
Gewicht (angloamerikanisch) 9.26 lb.
Gewicht (metrisch) 4.2 kg