Learn More
Perfluortetradecansäure, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Perfluorotetradecanoic acid |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14HF27O2/c15-2(16,1(42)43)3(17,18)4(19,20)5(21,22)6(23,24)7(25,26)8(27,28)9(29,30)10(31,32)11(33,34)12(35,36)13(37,38)14(39,40)41/h(H,42,43) |
| Formelmasse | 713.9545 |
| Reinheit (%) | >95% |