Learn More
Perfluorphenol, TRC
Artikelnummer. 30411571
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411571 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411571 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2865505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenol
CAS 771-61-9
Summenformel C6 H F5 O
Menge 5 g
Synonym Phenol','pentafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol, Hydroxypentafluorobenzene, NSC 21627, Pentafluorohydroxybenzene, Pentafluorophenol, Perfluorophenol
InChI-Formel InChI=1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
SMILES Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentafluorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 184.06
Formelmasse 183.9948