Learn More
Perfluorpentansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457164 5 g 5 Gramm
11467164 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457164 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21567.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
It is used in the analysis of perfluorooctanesulfonate and related fluorochemicals in water and biological tissue samples by liquid chromatography-ion trap mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Analyse von Perfluoroctansulfonat und verwandten Fluorochemikalien in Wasser- und biologischen Gewebeproben mittels Flüssigchromatographie-Ionenfallen-Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
Teilweise löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2706-90-3
Summenformel C5HF9O2
Molekulargewicht (g/mol) 264.05
MDL-Nummer MFCD00040211
InChI-Schlüssel CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoropentanoic acid, perfluorovaleric acid, nonafluoropentanoic acid, nonafluorovaleric acid, pentanoic acid, nonafluoro, nonafluoro-1-pentanoic acid, valeric acid, nonafluoro, n-perfluoropentanoic acid, perfluoro-n-pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-pentanoic acid
PubChem CID 75921
ChEBI CHEBI:83491
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanosäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoropentanoic acid
Dichte 1.713
Siedepunkt 140°C
Brechungsindex 1.294
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1800087
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water.
Formelmasse 264.06
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluoropentanoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Perfluoropentanoic acid