Learn More
Perfluorooctyliodid, TRC
Artikelnummer. 30138367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138367 10 g 10 Gramm
30133630 5 g 5 Gramm
30003266 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138367 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP28650510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-63-1
Summenformel C8 F17 I
Molekulargewicht (g/mol) 545.9629
Synonym 1-Iodoperfluorooctane
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodoctan
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorooctyl Iodide
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8F17I/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)26
Formelmasse 545.8773
Reinheit (%) >95%