Learn More
Perfluorctansäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11382756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382756 25 g 25 Gramm
11372756 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08862.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Perfluoroctansäure wird als Tensid bei der Emulsionspolymerisierung von Fluorpolymeren verwendet. Wird in Geweben und Leder sowie bei der Herstellung von Bodenwachsen und gewachsten Papieren verwendet. Die Verbindung kommt auch in Isolatoren für elektrische Drähte, beim planaren Ätzen von Quarzglas und für Löschschaum zum Einsatz.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (3.4 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Die Säure nicht in der Nähe von Reduktionsmitteln und starken Basen aufbewahren. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, starke Basen und Reduktionsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-67-1
Summenformel C8HF15O2
Molekulargewicht (g/mol) 414.07
MDL-Nummer MFCD00004174
InChI-Schlüssel SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid
PubChem CID 9554
ChEBI CHEBI:35549
IUPAC-Name Pentadecafluoroctansäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorooctanoic acid
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Dichte 1.7
Siedepunkt 189°C to 192°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1809678
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (3.4g/L) at 20°C.
Formelmasse 414.07
Reinheit (%) 95%