Learn More
Perfluoroctanesulfonamid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15559493 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15559493 5 g 5 Gramm
15549493 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15559493 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459640050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 754-91-6 | C8H2F17NO2S | 499.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 754-91-6
Summenformel C8H2F17NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 499.15
InChI-Schlüssel RRRXPPIDPYTNJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctanesulfonamide, perfluoroctylsulfonamide, perfluorooctane sulfonamide, pfosa, heptadecafluorooctanesulphonamide, perfluorooctanesulfonic acid amide, unii-80am718fml, 1-octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro, deethylsulfluramie, perfluorooctanesulphonamide
PubChem CID 69785
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoroctan-1-sulfonamid
SMILES C(C(C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)N)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorooctanesulfonamide
Schmelzpunkt 154.0°C to 155.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (mix of isomers) (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 499.15
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluorooctanesulfonamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.