Learn More
Perfluorhexyliodid, TRC
Artikelnummer. 30411549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411549 1 g -
30424744 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30411549 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2275551G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355-43-1
Summenformel C6F13I
Molekulargewicht (g/mol) 445.95
Synonym 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-6-iodohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-iodohexane, 1-Iodo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane, 1-Iodofluorohexane, 1-Iodoperfluorohexane, 1-Iodotridecafluorohexane, 6-Iodoperfluorohexane, Perfluoro-1-iodohexane, Perfluorohexyl iodide, Tridecafluoro-1-iodohexane, Tridecafluoro-6-iodohexane, Tridecafluorohexyl iodide, n-Perfluorohexyl iodide
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-6-iodhexan
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorohexyl Iodide
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6F13I/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
Formelmasse 445.8837