Learn More
Perfluorhexansäure (>90 %), TRC
Artikelnummer. 17984575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17984575 25 g 25 Gramm
17913355 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17984575 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP28652525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 307-24-4
Summenformel C6 H F11 O2
Molekulargewicht (g/mol) 314.05
Synonym Hexanoic acid, undecafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid, NSC 5213, PFHxA, Perfluoro-1-pentanecarboxylic acid, Perfluorohexanoic acid
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorhexansäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorohexanoic acid
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
Formelmasse 313.9801