Learn More
Perfluoroheptansäure, TRC
Artikelnummer. 18091340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18091340 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18091340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2863005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 375-85-9
Summenformel C7 H F13 O2
Molekulargewicht (g/mol) 364.06
Synonym Heptanoic acid, tridecafluoro- (6CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptanoic acid, PFHpA, Perfluoro-n-heptanoic acid, Perfluoroenanthic acid, Perfluoroheptanoic acid, Tridecafluoroheptanoic acid, PFHpA
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptansäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoroheptanoic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)
Formelmasse 363.9769
Reinheit (%) >95%