Learn More
Perfluorheptane, gemischte Isomere, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11343876 25 g 25 Gramm
11353876 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11343876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16979.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-57-9
Summenformel C7F16
Molekulargewicht (g/mol) 388.051
MDL-Nummer MFCD00040339
InChI-Schlüssel LGUZHRODIJCVOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecafluoroheptane, perfluoroheptane, perfluoro-n-heptane, heptane, hexadecafluoro, perfluoroheptanes, unii-i23zvd1p1l, i23zvd1p1l, heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro, perfluoroheptane s, acmc-20akry
PubChem CID 9553
ChEBI CHEBI:38847
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptan
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoroheptanes
Namenshinweis mixed isomers
Dichte 1.72
Siedepunkt 80°C to 82°C
Strukturformel CF3(CF2)5CF3
Brechungsindex 1.265
Menge 25 g
Beilstein 1716335
Formelmasse 388.05
Reinheit (%) 98%