Learn More
Perfluordecansulfonsäure (50 µg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30470621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50x1 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470621 50x1 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT813050X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorodecane sulfonic acid
CAS 335-77-3
Summenformel C10HF21O3S
Menge 50x1 mL
Synonym 1-Decanesulfonic acid, heneicosafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoro-1-decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,1 0-Heneicosafluorodecane-1-sulfonic acid, Perfluorodecanesulfonic acid, PFDS
InChI-Formel InChI=1S/C10HF21O3S/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H,32,33,34)
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Henicosafluorodecan-1-sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 600.14
Formelmasse 599.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 μg/mL