Learn More
Perfluorbutyliodid, TRC
Artikelnummer. 30413859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413859 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413859 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP28620525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorobutyl Iodide
CAS 423-39-2
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C4F9I
Menge 25 g
Synonym Perfluoro-n-butyl Iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, 1-Iodoperfluorobutane, 4-Iodoperfluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
InChI-Formel InChI=1S/C4F9I/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)14
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodbutan
Molekulargewicht (g/mol) 345.93
Formelmasse 345.8901
Reinheit (%) >95