Learn More
Perfluorbutyliodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10389050 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10389050 25 g Glasflasche 25 Gramm
10075723 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10389050 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 269950250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 423-39-2 | C4F9I | 345.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 423-39-2
Summenformel C4F9I
Molekulargewicht (g/mol) 345.92
MDL-Nummer MFCD00001062
InChI-Schlüssel PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorobutyl iodide, nonafluoro-1-iodobutane, nonafluorobutyl iodide, perfluorobutyliodide, n-nonafluorobutyl iodide, perfluoro-n-butyl iodide, 1-iodoperfluorobutane, ccris 9008, 1-iodononafluorobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodo
PubChem CID 67917
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodbutan
SMILES C(C(C(F)(F)I)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorobutyl iodide
Schmelzpunkt -88°C
Farbe Violett
Dichte 2.0100g/mL
Siedepunkt 64°C to 66°C (973.0 mbar)
Flammpunkt >115°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3(CF2)3I
Brechungsindex 1.3275 to 1.3295
Menge 25 g
Relative Dichte 2.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 345.92
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perfluorobutyl iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.