Learn More
Thermo Scientific™ Perfluor-Acylimidazole (TFAI und HFBI) Acylierungsreagenzien
Acylierung von Hydroxylgruppen und primären und sekundären Aminen mit den Thermo Scientific™ Perfluor-Acylimidazole (TFAI und HFBI).
Marke:  Thermo Scientific™ TS-48882
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11747067
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Acylierung von Hydroxylgruppen und primären und sekundären Aminen mit den Thermo Scientific™ Perfluor-Acylimidazole (TFAI und HFBI). Im Vergleich zu Säurechlorid und Anhydriden sind die Reaktionen mit fluorierten Acylimidazolen mild und quantitativ und es entstehen keine sauren Nebenprodukte. Das Hauptnebenprodukt ist das relativ träge Imidazol. Die flüchtigen und stabilen Fluoracyl-Derivate eignen sich ideal für FID- und Elektroneneinfangnachweisverfahren (ECD).
Anwendungen
Wird verwendet in bi-funktionalen Derivatisierungsschemen und bei Austauschreaktionen zur Umwandlung von TMS-Derivaten in HFB-Derivate.
Hydroxylgruppen von Katecholaminen werden mit TMSI derivatisiert, gefolgt von der Umwandlung der Amine in Acylamide mit HFBI.
In Zerebrospinalflüssigkeit vorhandenes Tryptamin und Metaboliten wurden mittels ECD unter Verwendung von HFBI analysiert.
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
1-(Trifluoracetyl)-1 H-Imidazol
Korrosiv, entzündlich
TFAI; 10 x 1-ml-Ampullen
FID und ECD, ECD
10 x 1-ml-Ampullen
98 bis 100 %
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.