Learn More
Perfluor(methyldecahydronaphthalin), Tech. 85 %, ca. 1:1-Mischung aus 1- und 2-Isomeren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307625 25 g 25 Gramm
11317625 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11307625 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05862.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51294-16-7
Summenformel C11F20
Molekulargewicht (g/mol) 512.09
MDL-Nummer MFCD00014326
InChI-Schlüssel LWRNQOBXRHWPGE-UHFFFAOYNA-N
Synonym perfluoromethyldecalin, perfluoro methyldecalin, flutec pp9, perfluoro 1-methyldecalin, perfluoro-1-methyldecalin, pp 9, perfluoro methyldecalin , tech., naphthalene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluorodecahydro-8-trifluoromethyl, heptadecafluorodecahydro-1-trifluoromethyl naphthalene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluoro-8-trifluoromethyl naphthalene
PubChem CID 39977
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8AA-heptadecafluoro-8-(trifluormethyl)naphthalin
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C12F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro(methyldecahydronaphthalene)
Namenshinweis ≈1:1 mixture of 1- and 2-isomers
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.972
Siedepunkt ∼160°C
Brechungsindex 1.317
Menge 25 g
Formelmasse 512.09
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch