Learn More
Perfluor(methylcyclohexan), 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442347
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11442347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14233.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Perfluoro(methylcyclohexane) is used as a solvent to determine fluorophilicity of hydrocarbon and fluorocarbon-functionalized nicotinic acid esters. It combines with chloroform and acts as an ingredient for fluorous biphase reactions. Furthermore, it finds application as a heat transfer agent, a dielectric fluid and a perfluorocarbon tracer. It acts as a good solvent for gases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluor-(methylcyclohexan) wird als Lösungsmittel zur Bestimmung der Fluorophilizität von Kohlenwasserstoff- und Fluorkohlenstoff-funktionalisierten Nikotinsäureestern verwendet. Verbindet sich mit Chloroform und dient als Bestandteil für “fluorhaltige” Biphasenreaktionen. Darüber hinaus findet es Anwendung als Wärmeträger, Dielektrikum und Perfluorkohlenstofftracer. Es ist ein gutes Lösungsmittel für Gase.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 355-02-2
Summenformel C7F14
Molekulargewicht (g/mol) 350.06
MDL-Nummer MFCD00001468
InChI-Schlüssel QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoro methylcyclohexane, perfluoromethylcyclohexane, flutec pp2, undecafluoro trifluoromethyl cyclohexane, tetradecafluoromethylcyclohexane, cyclohexane, undecafluoro trifluoromethyl, unii-vj9772yw63, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-trifluoromethyl, perfluoro methylcyclohexane , pmch
PubChem CID 9637
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexan
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro(methylcyclohexane)
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.8
Siedepunkt 75°C to 76°C
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.3 00
Menge 100 g
Beilstein 1915981
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone and benzene.
Formelmasse 350.06
Reinheit (%) 94%