missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Perfluorverbindung FC-770™, ACROS Organics™

Marke:  Acros Organics 394890250

Additional Details : CAS : 1093615-61-2 Gewicht : 0.04500kg

Menge 25mL

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10412785

  • 36.17 CHF / 25 Milliliter


Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1093615-61-2
399
MFCD09753882
Fluorinert™ FC-770

Spezifikation

Perfluoro-compound FC-770&asterisk;
Glasflasche
0.8 mm2/s (25°C)
25mL
MFCD09753882
Solubility in water: insoluble
399
1.8000g/mL
1.8
95.0°C
1093615-61-2
Fluorinert™ FC-770
399
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Perfluoro-compound FC-770]TS

Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4

Gefahrenhinweis
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation