Learn More
Perfluor (Butylcyclohexan), TRC
Artikelnummer. 30418664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418664 500 mg 500 Milligramm
30413493 1 g -
30415974 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP999370500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374-60-7
Summenformel C10F20
Molekulargewicht (g/mol) 500.08
Synonym 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)-Cyclohexane, undecafluoro(nonafluorobutyl)-Cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)cyclohexane
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluor-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)cyclohexan
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro(butylcyclohexane)
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10F20/c11-1(4(16,17)7(22,23)9(26,27)10(28,29)30)2(12,13)5(18,19)8(24,25)6(20,21)3(1,14)15
Formelmasse 499.9681