Learn More
Perfluor-(2-n-butyltetrahydrofuran), tech., enth. Perfluor-(2-n-propyltetrahydropyran), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11400611
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400611 10 g -
11410611 50 g 50 Gramm
11420611 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11400611 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20098.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es handelt sich um ein Reaktionsmedium mit beträchtlicher Kapazität zur Lösung von molekularem Sauerstoff wie bei der hochergiebigen Epoxidation von Alkenen in Gegenwart von Trimethylacetaldehyd.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-36-4
Summenformel C8F16O
Molekulargewicht (g/mol) 416.06
MDL-Nummer MFCD00014513
InChI-Schlüssel FYJQJMIEZVMYSD-UHFFFAOYNA-N
Synonym perfluoro-2-butyltetrahydrofuran, perfluoro 2-butyltetrahydrofuran, fluorinert fc-75, perfluoro-compound fc-75, perfluoro butyltetrahydrofuran, heptafluorotetrahydro-2-nonafluorobutyl furan, furan, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-nonafluorobutyl, perfluoro-2-n-butyltetrahydrofurane, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-nonafluorobutyl tetrahydrofuran, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-nonafluorobutyl furan
PubChem CID 78976
ChEBI CHEBI:39023
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5-Heptafluor-5-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorbutyl)Oxolan
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)OC(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro(2-n-butyltetrahydrofuran)
Dichte 1.77
Menge 10 g
Brechungsindex <1.3005
Hinweise zum Prozentgehalt enth. Perfluoro(2-n-Propyltetrahydropyran)
Siedepunkt 99°C to 107°C
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 416.06
Güte Technisch