Learn More
Perfluor-1-Iodoctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429656 10 g 10 Gramm
11439656 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20207.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 507-63-1 | C8F17I | 545.965 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-63-1
Summenformel C8F17I
Molekulargewicht (g/mol) 545.965
MDL-Nummer MFCD00001064
InChI-Schlüssel KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
PubChem CID 10491
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodoctan
SMILES C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-1-iodooctane
Schmelzpunkt 25°C
Dichte 2.04
Siedepunkt 160°C to 161°C
Strukturformel CF3(CF2)7I
Brechungsindex 1.329
Menge 10 g
Beilstein 1717141
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 545.97
Reinheit (%) 98%